Learn More
C7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16817584 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16817584 20 μL 20µL
16807584 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16817584 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 176421AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
C7 is a component of the complement system. It participates in the formation of Membrane Attack Complex (MAC). People with C7 deficiency are prone to bacterial infection.
Spécification
Antigène C7
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.26 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression C7
Numéro d’ordre du gène P10643
Alias de gène C7, complement component 7, Complement component C7
Symboles de gène(s) C7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène C7 Fusion Protein Ag11819
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 109828, 117517, 730
Espèces cibles Rat, Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG