missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16807584 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16807584 150 μL 150µL
16817584 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16807584 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 176421AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

C7 is a component of the complement system. It participates in the formation of Membrane Attack Complex (MAC). People with C7 deficiency are prone to bacterial infection.

Spécification

Antigène C7
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.26 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression C7
Numéro d’ordre du gène P10643
Alias de gène C7, complement component 7, Complement component C7
Symboles de gène(s) C7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène C7 Fusion Protein Ag11819
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 109828, 117517, 730
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.