Learn More
Invitrogen™ C7orf50 Monoclonal Antibody (K16257_13H2), Invitrogen™
Code produit 30193931
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μL
200 μL
Conditionnement:
200µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30193931 50 μL 50µg
30206936 200 μL 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30193931 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA555965
Mouse Monoclonal Antibody
Sequence of this protein is as follows: VTEKKNKKLK KASAEGPLLG PEAAPSGEGA GSKGEAVLRP GLDAEPELSP EEQRVLERKL KKERKKEERQ RLREAGLVAQ HPPARRSGAE LALDYLCRWA QKHKNWRFQK TRQTWLLLHM YDSDKVPDEH FSTLLAYLEG LQGRARELTV QKAEALMREL DEEGSDPPLP
C7orf50 gene ontology annotations related to this gene include RNA binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène C7orf50
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone K16257_13H2
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Expression C7orf50
Numéro d’ordre du gène Q9BRJ6
Alias de gène C7orf50; chromosome 7 open reading frame 50; FP15621; MGC11257; Uncharacterized protein C7orf50; YCR016W
Symboles de gène(s) C7orf50
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human C7orf50 (immunogen range is 11-180).
Méthode de purification Protein A
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84310
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b