missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CA150 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16331775
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16331775 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16331775 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA584824

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: HPTPTMLSIQ KWQFSMSAIK EEQELMEEIN EDEPVKAKKR KRDDNKDIDS EKEAAMEAEI KAARERAIVP LE Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.

This gene encodes a nuclear protein that regulates transcriptional elongation and pre-mRNA splicing. The encoded protein interacts with the hyperphosphorylated C-terminal domain of RNA polymerase II via multiple FF domains, and with the pre-mRNA splicing factor SF1 via a WW domain. Alternative splicing results in multiple transcripts variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CA150
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression TCERG1
Numéro d’ordre du gène O14776
Alias de gène 2410022J09Rik; 2900090C16Rik; AI428505; CA150; CA150b; coactivator of 150 kD; co-activator of 150 kDa; FBP 28; FBP23; FBP28; Formin-binding protein 28; LOW QUALITY PROTEIN: transcription elongation regulator 1; MGC133200; p144; Taf2s; TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II, S, 150kD; TATA box-binding protein-associated factor 2S; TCERG1; Transcription elongation regulator 1; transcription elongation regulator 1 (CA150); Transcription elongation regulator 1-like protein; transcription factor CA150; transcription factor CA150b; Urn1
Symboles de gène(s) TCERG1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human TCERG1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107712).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10915
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.