missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lame de pile de couleurs de l’armoire
Marque: Epredia™ E43/12C/GREEN
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Description
Le tiroir 14 peut accueillir des lames de microscope de 76 mm x 26 mm. Capacité de 6 000 lames à la verticale vertes Epredia™ Raymond LambSpécification
Armoires à tiroirs | |
6000 lames | |
14 cm |
Vert | |
Stockage des lames | |
48 cm |