Learn More
Acide cacodylique, sel de sodium trihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique est l’un des principaux métabolites méthylés des composés arsenicaux ingérés chez la plupart des animaux
- Des expériences in vivo utilisant le modèle de rat ont montré que le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique favorise la formation du cancer dans le rein, la vessie, la glande thyroïde et le foie
Applications
- Le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique est utilisé dans la recherche comme tampon pendant la préparation et la fixation d’échantillons biologiques pour transmission en microscopie électronique
- Il a été utilisé dans des tampons pour formuler et optimiser les analyses
- Dans les expériences chimiques, ce composé a été utilisé pour introduire l’arsenic dans des protéines pour la diffraction anormale à longueur d’onde unique dans les techniques de cristallographie
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cacodylic acid, sodium salt trihydrate |
| Note relative au nom | 98% |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule linéaire | (CH3)2As(O)ONa·3H2O |
| Merck Index | 15, 8730 |
| Poids de la formule | 214.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% |
| Qualité | Pures |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Arsenate, dimethyl,sodium