Learn More
Chlorure de cadmium, Honeywell™
Código de producto. p-7071863 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15611880
Marca: Honeywell Research Chemicals 2089925G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Puriss. p.a., anhydre, ≥ 99,0 %
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Cadmium Chloride
Forme physique Anhydrous
Quantité 25 g
Numéro UN 2570
Informations sur la solubilité Soluble in water 457g/L at 20°C
Poids de la formule 183.32g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.
Tension de vapeur 10mmHg (656°C)
Densité Vapor Density: 6.3 (vs air)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado