Learn More
Oxyde de molybdène de cadmium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339347
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11339347
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040202.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Applications électroniques et optiques
Electronic and optical applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13972-68-4
Formule moléculaire CdMoO4
Poids moléculaire (g/mol) 272.36
Numéro MDL MFCD00015997
Clé InChI SQHWLBOPUKZGNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium molybdate, cd.moo4, cadmium 2+ molybdate, cadmium 2+ ;dioxido dioxo molybdenum
CID PubChem 22420716
Nom IUPAC cadmium(2+) molybdenum tetraoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium molybdenum oxide
Point de fusion ∼1250°C
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in acid
Poids de la formule 272.35
Pourcentage de pureté 99.5%