Learn More
Sulfure de cadmium, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462267
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15462267
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045455.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme pigment dans l’industrie chimique et comme photorésistance, paire opto-électronique, photodiode, batterie solaire et phosphore. Les monocristaux de ce composé sont utilisés dans la préparation de dispositifs optiques fonctionnant dans la région infrarouge du spectre.
Cadmium sulfide is used as pigment in the chemical industry; photoresistors; optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of this compound are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. It is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-23-6
Formule moléculaire CdS
Poids moléculaire (g/mol) 144.47
Numéro MDL MFCD00010922
Clé InChI FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CID PubChem 14783
ChEBI CHEBI:50833
Nom IUPAC sulfanylidènecadmium
SMILES [S--].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfide
Point de fusion 980°C (sublimation)
Forme physique Pièces de 3 à 12 mm
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 144.46
Pourcentage de pureté 99.999%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.82
Densité 4.82