Learn More
Hydrate d’acétate de calcium, Puriss., conforme aux normes analytiques de FCC, E263, 99,0 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15682710 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
6 pièces
Code produit. 15682710
Marque: Honeywell-Fluka 250111KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de FCC, E263, 99,0 à 100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114460-21-8
Formule moléculaire C4H6CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 158.17
Numéro MDL MFCD00012448
Clé InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC diacétate de calcium
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Acetate Hydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire (CH3COO)2Ca · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3692527
Poids de la formule 158.17g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Qualité puriss.