Learn More
Acétate de calcium monohydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4440133 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 12625027
Marque: Thermo Scientific Acros 446351000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5743-26-0 | C4H6CaO4·H2O | 176.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5743-26-0
Formule moléculaire C4H6CaO4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.19
Clé InChI XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
CID PubChem 82163
ChEBI CHEBI:59199
Nom IUPAC diacétate de calcium hydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium acetate monohydrate
Point de fusion 160.0°C
Quantité 100 g
Formule linéaire (CH3CO2)2Ca·H2O
Merck Index 15,1649
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 176.19
Qualité Réactif ACS