Learn More
Hydrate de bromure de calcium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium bromide hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Poids de la formule | 199.90 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |