Learn More
Hydrate de bromure de calcium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-46008 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 10480911
Marque: Thermo Scientific Acros 300845000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-99-8
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.89
Numéro MDL MFCD00149608
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium bromide hydrate
Point de fusion 730.0°C
Note relative au nom For analysis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Quantité 500 g
Formule linéaire CaBr2·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Poids de la formule 199.9
Pourcentage de pureté ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium bromide hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium bromide, hydrate