Learn More
Carbure de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407312
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 11337877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014308.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-20-7 | C2Ca
Calcium carbide is used as a desulfurizer, dehydrant of steel, fuel in steel making, powerful deoxidizer and as a source of acetylene gas. It is used as a starting material for the preparation of calcium cyanamide, ethylene, chloroprene rubber, acetic acid, dicyandiamide and cyanide acetate. It is used in carbide lamps, toy cannons such as the big-bang cannon and bamboo cannon. It is associated with calcium phosphide and used in floating, self-igniting naval signal flares. Further, it is involved in the reduction of copper sulfide to metallic copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-20-7
Formule moléculaire C2Ca
Numéro MDL MFCD00010905
Synonyme calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbide
Point de fusion 2300°C
Couleur Gris à noir
Forme physique Grumeau de 9-40 mm
Quantité 1 kg
Beilstein 3909011
Poids de la formule 64.09
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Grayish black lump
Densité 2.22 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium carbide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P334-Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium carbide, Calcium oxide