Learn More
Carbonate de calcium, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381598
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11381598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010996.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Calcium carbonate is used in the purification of iron, refining of sugar from sugar beet, and flue gas desulfurization applications in fossil fuel power stations. It is used in blackboard chalk, printing and writing paper, paints, plastics, PVC cables, polypropylene compounds, thermosetting resins, adhesives, sealants, and decorating fillers. It is an abrasive, and an ingredient in many glazes. It is also used in the pharmaceutical industry as an inert filler for tablets and other pharmaceuticals. It is used as a base in many organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
Nom IUPAC carbonate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1657
Informations sur la solubilité Very low solubility in water.
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.6583
Densité 2.930 g/mL