Learn More
Carbonate de calcium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, précipité, 98,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. p-7071773 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
Code produit. 15671080
Marque: Honeywell-Fluka 120101KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, précipité, 98,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Carbonate(Caco3)
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire CaCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09g/mol
Pourcentage de pureté 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Qualité puriss.
Densité 2.93g/mL at 25°C
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Calcium carbonate