Learn More
Carbonate de calcium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit. 15557894 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Seau en PE
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 15557894
Marque: Avantor J.T.Baker 130005
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Carbonate
CAS 471-34-1
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire CCaO3
Numéro MDL MFCD00010906
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
Poids de la formule 100.09
Qualité FCC / USP
Conditionnement Seau en PE