Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, puriss., Honeywell Fluka™
Code produit. 15631090 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
15kg
1kg
2.50kg
6 pièces
Code produit. Quantité unitSize
15631090 2.5 kg 2.50kg
15621090 1 kg 1kg
15641090 6 x 1 kg 6 pièces
15651090 6 x 2.5 kg 6 pièces
15611090 15 kg 15kg
5 options
Code produit. 15631090
Marque: Honeywell-Fluka 120222.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Puriss., conforme aux normes analytiques de FCC, Ph. Eur., USP, E509, 99 à 103 %, ≤ 0,0001 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2 · 2H2O
Numéro MDL MFCD00149613
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Dihydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC
Quantité 2.5 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 147.01g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 103%
Qualité puriss.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium chloride dihydrate
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium chloride dihydrate
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.