Learn More
Chlorure de calcium, séché, poudre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347966
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 11347966
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13191.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Le chlorure de calcium est utilisé comme agent de séchage et de déshydratation pour les liquides et gaz organiques et pour les solides dans les dessiccateurs. Les applications courantes comprennent l’eau salée pour les installations de réfrigération et le déneigement et le nettoyage des routes. D’après les études effectuées, l’utilisation de chlorure de calcium et d’urée augmenterait significativement le poids moyen des fruits et la teneur en acide ascorbique dans la grenade. La conservation des fraises peut également être améliorée grâce à l’application d’un revêtement comestible de chlorure de calcium. Il est utilisé dans le séchage des tubes dans les laboratoires de recherche, les déshumidificateurs à base de sel/produits chimiques, les extincteurs, les plastiques, la faïence engobée, comme fondant dans le procédé Davy pour la fabrication du sodium et pour accroître la dureté de l’eau dans les piscines. Il permet d’inhiber le gonflement des argiles dans la phase aqueuse des fluides de forage de type émulsion inverse. D’après les études, le CaCl2-Pybox (pyridine flanquée de deux groupes oxazolines) est un catalyseur chiral efficace pour les réactions d’addition asymétrique 1,4 des composés 1,3-dicarbonyl avec des nitroalcènes, produisant des composés carbonylés gamma-nitro dans des énantiosélectivités élevées.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de calcium est utilisé comme agent de séchage et de déshydratation pour les liquides et gaz organiques et pour les solides dans les dessiccateurs. Les applications courantes comprennent l’eau salée pour les installations de réfrigération et le déneigement et le nettoyage des routes. D’après les études effectuées, l’utilisation de chlorure de calcium et d’urée augmenterait significativement le poids moyen des fruits et la teneur en acide ascorbique dans la grenade. La conservation des fraises peut également être améliorée grâce à l’application d’un revêtement comestible de chlorure de calcium. Il est utilisé dans le séchage des tubes dans les laboratoires de recherche, les déshumidificateurs à base de sel/produits chimiques, les extincteurs, les plastiques, la faïence engobée, comme fondant dans le procédé Davy pour la fabrication du sodium et pour accroître la dureté de l’eau dans les piscines. Il permet d’inhiber le gonflement des argiles dans la phase aqueuse des fluides de forage de type émulsion inverse. D’après les études, le CaCl2-Pybox (pyridine flanquée de deux groupes oxazolines) est un catalyseur chiral efficace pour les réactions d’addition asymétrique 1,4 des composés 1,3-dicarbonyl avec des nitroalcènes, produisant des composés carbonylés gamma-nitro dans des énantiosélectivités élevées.
Remarques
2,15 Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, le borane, les oxydes de bore, le zinc, l’oxyde de calcium, le trifluorure de brome et le méthyl vinyl éther.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nom IUPAC calcium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition >1600°C
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Point de fusion 782°C
Note relative au nom dried
Forme physique Poudre
Quantité 5000 g
Merck Index 14,1659
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,ethanol,methanol and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide and ethyl acetate.
Poids de la formule 110.99
Pourcentage de pureté 97%
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium chloride