Learn More
Chlorure de calcium hexahydraté,+ de 97 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium chloride hexahydrate |
| Point de fusion | 30.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Morceaux |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.0 to 103% (Complexometry) |
| Formule linéaire | CaCl2·6H2O |
| Merck Index | 15, 1661 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 5360g/L (20°C) |
| Poids de la formule | 219.08 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride hexahydrate