Learn More
Solution de chlorure de calcium, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium Chloride Solution |
| CAS | 10043-52-4 |
| Quantité | 1000 mL |
| Formule moléculaire | CaCl2 |
| Synonyme | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
| Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
| Nom IUPAC | calcium ; dichlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
| CID PubChem | 5284359 |
| Afficher plus |