Learn More
Calcium dihydrogénophosphate hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480063
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
Code produit. 11480063
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12123.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 301524-28-7 | CaH4O8P2 | 234.05 g/mol
Calcium dihydrogen phosphate hydrate is a pH control reagent, stabilizer for plastics, manufacture of glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de phosphate de calcium dihydrogène est un réactif de contrôle du pH, un stabilisateur pour les plastiques et la fabrication de verre.
Solubilité
Soluble dans l’eau 18 g/l à 30°C.
Remarques
Perte de H{2)O à 100°, dim. à 200°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 301524-28-7
Formule moléculaire CaH4O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 234.05
Numéro MDL MFCD00010898
Clé InChI YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Calcium phosphate, monobasic; Calcium tetrahydrogen diphosphate
Nom IUPAC calcium didihydrogen phosphate
SMILES [Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Quantité 500 g
Point d’éclair None
Merck Index 14,1693
Informations sur la solubilité Soluble in water 18g/L @ 30°C.
Poids de la formule 234.06 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid, calcium salt