Learn More
Hydroxyde de calcium, + de 95 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10721632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
Code produit. 10721632
Marque: Thermo Scientific Acros 403850010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-62-0
Formule moléculaire CaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
CID PubChem 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850.0°C
Nom chimique ou matériau Calcium hydroxide
Point de fusion 580.0°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Formule linéaire Ca(OH)2
Merck Index 15, 1675
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol
Poids de la formule 74.09
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.24g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.