Learn More
Hydroxyde de calcium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10293320 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10293320
Marque: Fisher Chemical C/1640/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1305-62-0
Formule moléculaire CaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850°C
Point de fusion 580°C
Couleur Blanc
pH 12.4
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 74.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique