Learn More
Hydroxyde de calcium, Purum p.a., Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1kg
5kg
Beschreibung
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Calcium Hydroxide |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | Ca(OH)2 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 74.09g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥96% (T) |
| Qualité | purum p.a. |
| Densité | 2.24g/mL at 25°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium hydroxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium dihydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur