Learn More
Calcium nitrate tetrahydrate, Puriss., ≥98%, Honeywell
Code produit. 15671090 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
Paper / Poly Bag
Conditionnement:
25kg
Code produit. 15671090
Marque: Honeywell Research Chemicals 1204025KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate tetrahydrate
Note relative au nom Puriss., ≥98%
CAS 13477-34-4
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Formule moléculaire CaH8N2O10
Formule linéaire Ca(NO3)2 · 4H2O
Numéro MDL MFCD00149604
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Poids de la formule 236.15g/mol
Pourcentage de pureté >98%
Qualité puriss.
Conditionnement Paper / Poly Bag