Learn More
Oxyde de calcium, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3256945
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11317618
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033299.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Polyethylene oxide is used as lubricants for rubber molds, textiles, metalworking and ceramics production. Further, it is used in food packaging, water-based paints, polishes, paper coatings, dispersing agents and chemical intermediates. In addition, it is used to impart viscosity to and modify the flow of aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CID PubChem 14778
ChEBI CHEBI:31344
Nom IUPAC oxocalcium
SMILES [O--].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850°C
Nom chimique ou matériau Calcium oxide
Point de fusion 2572°C
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water with generation of heat,and forming Ca(OH)2,in acids,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
Poids de la formule 56.08
Qualité Réactif
Indice de réfraction 1.83
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 3.25-3.38
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium oxide, Reagent Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium oxide