Learn More
Pantothénate de calcium, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit. 15507914 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
1kg
25g
Code produit. 15507914
Marque: Avantor J.T.Baker 144303
Identifiants chimiques
CAS 137-08-6
Formule moléculaire C18H32CaN2O10
Poids moléculaire (g/mol) 476.54
Numéro MDL MFCD00002766
Clé InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonyme calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
CID PubChem 131847364
Nom IUPAC Calcium bis(3-(2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanamido)propanoate)
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Pantothenate
Quantité 25 g
Poids de la formule 476.54
Qualité USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large