Learn More
Perchlorate de calcium tétrahydraté, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium perchlorate tetrahydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | CaCl2O8·4H2O |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Poids de la formule | 311.04 |
| Pourcentage de pureté | 12.2 to 13.5% (Calcium) |
| Qualité | Pures |
| Conditionnement | Flacon en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium perchlorate tetrahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.