Learn More
Étalon de calcium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10356172 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
500mL
Code produit. 10356172
Marque: SPEX Certiprep PLCA22T
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ca1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% min. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Formule moléculaire Ca
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES [Ca]
Nom IUPAC calcium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
CID PubChem 5460341
Quantité 250 ml
ChEBI CHEBI:29320
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCA2-2Y, -2T, -2X
    10,000    PLCA2-3Y,-3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLCA1-2X
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, calciumcarbonate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire