Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, + de 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium sulfate dihydrate |
| Quantité | 5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | CaSO4·2H2O |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents |
| Poids de la formule | 172.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Qualité | Extra pur |
| Conditionnement | Flacon en plastique |