Learn More
Sulfate de calcium hémihydraté, 97+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10075243 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10075243
Marque: Thermo Scientific Acros 385350025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10034-76-1 | 0·5 H2O | 145.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-76-1
Formule moléculaire 0·5 H2O
Poids moléculaire (g/mol) 145.15
Numéro MDL MFCD00149624
Clé InChI ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
CID PubChem 3033839
ChEBI CHEBI:32584
Nom IUPAC disulfate de dicalcium hydraté
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate hemihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (On dry substance) (Complexometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.8g/L (20°C)
Poids de la formule 145.15
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Pures
Identification Confirmed
Perte par calcination 4.5% to 8.0% (500°C, 2 Hrs)