Learn More
Sulfate de calcium, technique, (plâtre de Paris), Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
3 kg, pot de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 1450°C |
| CAS | 7778-18-9 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6 to 7.6 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 3 kg |
| Formule moléculaire | CaO4S |
| Numéro MDL | MFCD00010912 |
| Clé InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Afficher plus |