Learn More
Sulfite de calcium, MP Biomedicals
Code produit. 11427914 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11427914
Marque: MP Biomedicals 0520781080
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Sulfite
CAS 10257-55-3
Quantité 100 g
Formule moléculaire CaH2O3S
Numéro MDL MFCD00040663
Synonyme calcium sulfite, calcium sulphite, sulfurous acid, calcium salt 1:1, calciumsulfit, calcium 2+ sulfite
Clé InChI GBAOBIBJACZTNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca++].OS(O)=O
Nom IUPAC acide sulfureux calcique
Poids moléculaire (g/mol) 122.15
CID PubChem 10154041
Poids de la formule 120.14