Learn More
Thiosulfate de calcium, pur, solution à 30-50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4813390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Code produit. 12655117
Marque: Thermo Scientific Acros 447870010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 10124-41-1 | CaO3S2 | 152.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium thiosulfate
CAS 10124-41-1, 7732-18-5
Quantité 1 L
Formule moléculaire CaO3S2
Formule linéaire CaS2O3
Synonyme calcium thiosulfate, tecesal, calcium thiosulphate, calcium hyposulfite, caswell no. 153, unii-2io10o728e, calcium thiosulfate ca s2o3, epa pesticide chemical code 080101, thiosulfuric acid h2s2o3 , calcium salt 1:1, thiosulfuric acid, calcium salt 1:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI FAYYUXPSKDFLEC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ca+2]
Nom IUPAC calcium;dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane
Poids moléculaire (g/mol) 152.21
CID PubChem 24964
Poids de la formule 152.21
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.245
Densité 1.2450g/mL