Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage, température
Le certificat d’étalonnage pour la température BINDER™ comporte une variété de points de mesure à des températures spécifiques pour une gamme d’incubateurs et de chambres BINDER™.
Marque:  BINDER™ 8012-1560
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Code produit. 15913002
  • 995.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Mesures à des températures spécifiques
  • Certificat inclus
  • Plusieurs points de mesure
Spécification
Spécification
Chambres BINDER MK 56, MK 115, MK 240, MK 720
Certificat d’étalonnage, température - mesure de la température, certificat inclus, 9 points de mesure (à la température spécifiée)
Certificat d’étalonnage, température
Mesure de la température