Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage, température
Le certificat d’étalonnage pour la température BINDER™ comporte une variété de points de mesure à des températures spécifiques pour une gamme d’incubateurs et de chambres BINDER™.
Marque: BINDER™ 8012-1608
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Description
- Mesures à des températures spécifiques
- Certificat inclus
- Plusieurs points de mesure
Spécification
Chambres BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720 | |
Certificat d’étalonnage, température - mesure de la température, certificat inclus et 27 points de mesure (à la température spécifiée) | |
Certificat d’étalonnage, température | |
Mesure de la température |