Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage, température
Le certificat d’étalonnage pour la température BINDER™ comporte une variété de points de mesure à des températures spécifiques pour une gamme d’incubateurs et de chambres BINDER™.
Marque:  BINDER™ 8012-1588
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Code produit. 15973002
  • 1435.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • Mesures à des températures spécifiques
  • Certificat inclus
  • Plusieurs points de mesure
Spécification
Spécification
Chambres BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
Certificat d’étalonnage, température - mesure de la température, certificat inclus, 15 à 18 points de mesure (à la température spécifiée)
Certificat d’étalonnage, température
Mesure de la température