Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur de calpaïne IV
Marque: Thermo Scientific™ J65052.M¬
Code nomenclature Nacres: NA.28
Additional Details : Poids : 0.00001kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
1 mg | |
-30°C à -10°C | |
C30H40FN3O6 | |
Cétone Z-Leu-Leu-Tyr-fluorométhyle ; Z-LLY-FMK | |
Soluble dans le DMSO |
Jaune | |
Inhibiteur puissant, perméable aux cellules et irréversible de la calpaïne II. Inhibe également la cathépsine L | |
557,65 | |
Sensible à l’humidité | |
Poudre |