Learn More
Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
Conditionnement:
100 paires
Description
- Polychloroprene and natural latex construction for chemical and mechanical resistance
- More durable alternative to natural latex
- Anatomical design helps reduce operator fatigue
- Good flexibility and distinct palm profile ensure excellent sensitivity and a sure grip
- Cotton flock lining provides comfort
- High user acceptance due to excellent comfort, reliability, and value
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI Catégorie CE 3 |
| Couleur | Red |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Matériau | Polychloroprène, Latex |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (métrique) | 0.6 mm |
| À utiliser avec (application) | Chemical protection |
| Matériau de revêtement | Floc de coton |
| Indice de perforation | 1 |
| Résistant à | Resistance to permeation by chemicals: AKL |
| Afficher plus |