Learn More
Paragon Scientific™ Viscosimètre opaque Cannon-Fenske pour liquides transparents et opaques (certifié UKAS ISO 17025)
Pour la détermination de la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents et opaques conformément aux normes ASTM D445, ISO 3104, et IP 71 section 1. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air susceptibles d’entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et optimise la stabilité et l’uniformité des bains.
Marque: Paragon Scientific™ CFO06UKC
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Viscosimètre capillaire en verre de haute qualité
- Fabriqué en conformité avec les normes ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
- Fourni avec un étalonnage UKAS ISO 17025 complet
Spécification
20 à 100 cSt | |
0,1 | |
ASTM D445, ISO 3104 et IP 71 section 1 | |
200 |
Oui | |
D445, D446 | |
Étalonnage UKAS ISO 17025 |
Délai de 8 semaines