Learn More
Paragon Scientific™ Viscosimètre de routine Cannon-Fenske pour liquides transparents (certifié UKAS ISO 17025)
Pour la détermination de la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents conformément aux normes ASTM D445, ISO 3104 et IP 71 section 1. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air susceptibles d’entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et optimise la stabilité et l’uniformité des bains.
Marque: Paragon Scientific™ CFR04UKC
167.75 EUR valable jusqu'au 2022-05-29
Utilisez le code promo "17501" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Viscosimètre capillaire en verre de haute qualité
- Fabriqué en conformité avec les normes ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
- Fourni avec un étalonnage UKAS ISO 17025 complet
Spécification
3 à 15 cSt | |
0,015 | |
ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105 | |
100 |
Oui | |
D445, D446 | |
Étalonnage UKAS ISO 17025 |
Délai de 8 semaines