Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ à deux extrémités ouvertes peuvent être utilisés dans un large éventail d’applications scientifiques et médicales.
Marque:  Hirschmann™ 9201090
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10121771
  • 89.90€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Ouvertures aux deux extrémités
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
0,8 mm
Ouvertures aux deux extrémités
Tube capillaire
1 mm
90 mm