Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ à deux extrémités ouvertes peuvent être utilisés dans un large éventail d’applications scientifiques et médicales.
Marque: Hirschmann™ 9201080
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Description
- Ouvertures aux deux extrémités
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
0,8 mm | |
Ouvertures aux deux extrémités | |
Tube capillaire |
1 mm | |
80 mm |