Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Excellentes pour l’analyse du point de fusion en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ pour la détermination du point de fusion, fermées à une extrémité, sont en verre transparent.
Marque: Hirschmann™ 9211590
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.38160kg
Description
- Tubes capillaires
- Disponibles en plusieurs diamètres / longueurs
Spécification
1,15 mm | |
Détermination du point de fusion | |
90 mm |
1,55 mm | |
Une extrémité fermée | |
Tube capillaire |