Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Excellentes pour l’analyse du point de fusion en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ pour la détermination du point de fusion, fermées à une extrémité, sont en verre transparent.
Marque: Hirschmann™ 9211010
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Tubes capillaires
- Disponibles en plusieurs diamètres / longueurs
Spécification
0,8 mm | |
Détermination du point de fusion | |
10 mm |
1 mm | |
Une extrémité fermée | |
Tube capillaire |