Learn More
Erlab™ Hottes chimiques filtrantes Captair 391 Smart
Cette hotte chimique filtrante Captair 391 Smart, en captant les gaz toxiques à la source et en les filtrant avec un filtre développé spécifiquement par Erlab, assure un niveau de protection de l'utilisateur supérieur à tous les autres dispositifs de filtration ou d'extraction. Elle vous permet un confort de travail exceptionnel et une plus grande concentration sur vos manipulations.
Marque: Erlab™ AA611
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 48.00000kg
Description
- Conformité aux normes AFNOR NF X 15-211 :2009 : France - BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 : Allemagne - EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H14 & ULPA U17) Marquage CE
- Dimensions (mm) : internes : L 969 x P 621 x H 732 (Hauteur utile selon le plan de travail)
- Externes : L 969 x P 621 x H 1110 / 1285 (Hauteur min /max selon la colonne de filtration)
- Débit d'air 220 m3/h
- Vitesse d'air en façade De 0,4 à 0,6 m/s
- Tension/Fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique 65 W
- Type d'ouvertures Oblongues
- Structure : Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acide
- Panneaux et façades PMMA transparent et incolore à grande pureté optique
- Modules de filtration Polypropylène injecté
- Technologie de filtration 1 colonne de filtration modulaire et adaptable
- Selon la configuration de la colonne, vous pouvez disposer d'une filtration carbone pour le gaz et vapeurs et d'une filtration particulaire pour poudres.
- Pré-filtre particulaire Protège le filtre principal en cas d'empoussièrement important
- Molécode : Détection automatique de défaut de filtration : Type S, pour solvants ou Type A, pour acides ou Type F, pour formaldéhyde
- Eclairage Interne : Eclairage LED > 650 Lux
- Anémomètre : Alarme de vitesse d'air en façade
- Éclairage au plafond : Bouton d'éclairage au plafond en option
- Panneau arrière : transparent PMMA transparent et incolore à grande pureté optique Inerte face à de nombreux agents chimiques agressifs
- Plans de travail : Verre trempé / Trespa Top LabPLUS / Inox 304L
- Meubles support : Roulant (Mobicap) ou fixe (Benchcap)
- Fluides & Energies : Multiples solutions d'équipements en fluides, gaz techniques et énergie (Sur meuble fixe et Plan de travail Trespa™ Top LabPLUS exclusivement)
- Liste des produits chimiques Liste des produits chimiques approuvés
- Interface de communication : Communication simple par impulsions sonores et lumineuses : durée de fonctionnement de l'unité, vitesse de l'air, alarme automatique en cas de défaut de filtration, réglages de la ventilation, alarme en cas de panne du ventilateur.
- Application eGuard pour la commande à distance permettant de surveiller la hotte, de modifier les réglages et d'envoyer des alertes de sécurité immédiatement sur vos appareils (mobile, tablette et PC).
Spécification
Hotte à filtration | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
621 x 1013 x 1285 mm | |
65 W |