Learn More
Erlab™ Armoire de stockage Captair 822D à filtration intelligente
L’armoire de stockage à filtration intelligente Erlab™ Captair 822D offre un accès sûr et facile aux produits chimiques grâce à des étagères étanches réglables, des étagères verticales à glissière et des tiroirs à grand volume.
Marque: Erlab™ B01IA024/AS
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 44.00000kg
Description
- 80 à 220 V, 50/60 Hz, 35 W
- Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et revêtu de polymère anti-acide
- Porte Acrylique transparent et résistant aux produits chimiques pour faciliter la visualisation
- Module de filtration : PP
- 2 compartiments de stockage avec portes coulissantes ou 1 compartiment de stockage avec tiroir à grand volume
- Communication simple par système de pulsation LED : réglages du ventilateur, minuteur d’utilisation, défaillance du ventilateur, vitesse à la face du filtre, détection automatique de saturation du filtre
- Application de contrôle à distance pour surveiller l’armoire de stockage des produits chimiques, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité immédiatement à vos appareils (mobile, tablette et PC)
- connexion par câble RJ45
- Capteurs de détection pour solvants, acides ou formaldéhyde
- Alarme si les portes sont laissées ouvertes
Spécification
AS filter for organic vapors | |
Air Flow: 70 m3/h | |
Jusqu’à 25 bouteilles de 1 L | |
20 to 25 bottles |
580 x 650 x 755 mm | |
Ductless Filtering Storage Cabinet | |
Filtration performances tested according to the AFNOR NF X 15-211:2009 standard : France EN 1822 : 1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filters) - CE Marking |