Learn More
Erlab™ Enceinte de filtration d'air pur Captair Flow 321 Smart
Ce boîtier d’air propre filtrant Captair Flow 321 Smart est le poste de travail idéal pour toute opération nécessitant un environnement totalement propre comme la mécanique, l’électronique, l’informatique à l’abri de toute pollution. Conçu pour s’adapter à n’importe quel espace, notre poste de travail de filtration d’air propre, avec des colonnes de filtration montées en haut, est installé rapidement et simplement.
Marque: Erlab™ AF601
Informations supplémentaires : Poids : 42.00000kg
Description
- Standard di sicurezza: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U16) - Qualità dell'aria all'interno dell'armadio: ISO Classe 5* Norma EN 14644-1
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): Interne: L 765 x P 621 x H 732 (altezza utile del piano di lavoro) - Esterne: L 808 x P 621 x H 1110/1205 (altezza max/min colonna di filtrazione)
- Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz (a seconda della configurazione)
- Velocità frontale dell'aria (m/s-fpm) 0,35 - 69 (a seconda della configurazione)
- Portata d'aria (m3/h-CFM) 320 / 188 150 / 88 (a seconda della configurazione)
- Consumo energetico: 55 - 35 W (a seconda della configurazione)
- Livello decibel 59 - 49 dBA (a seconda della configurazione)
- Pannelli laterali e frontali: acrilico resistente agli agenti chimici
- Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
- Filtro antiparticolato (1P) HEPA H14: Questa tecnologia di filtrazione intrappola le particelle più grandi di 0,1 μm con un'efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS previsto dalla norma EN 1822-1. ULPA U16: Questa tecnologia di filtrazione intrappola le particelle più grandi di 0,1 μm con un'efficienza del 99,99995% secondo il metodo MPPS stabilito dalla norma EN 1822-1.
- Filtro al carbone (opzionale) (1C) L'aggiunta di un filtro al carbone alla custodia consente la protezione dei campioni dai COV. Filtro AS: Per vapori organici
- Prefiltro antiparticolato: protegge i filtri antiparticolato dalle polveri contenute nell'ambiente di laboratorio (solo per versione 1P)
- Sensore di rilevamento: Tipo S Rilevamento automatico di COV - rottura del filtro
- L'anemometro monitora un calo di pressione che indica la necessità di sostituire il prefiltro o il filtro
- Illuminazione interna: LED - IP 44 - 6000K - 800 lux
- Tasto plafoniera opzionale
- Porte di servizio sul pannello laterale: per consentire ai cavi elettrici e/o alle linee del fluido di entrare facilmente nell'armadio - 2 per unità
- Piano di lavoro Acciaio inossidabile 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Panche: Carrello su ruote (Mobicap) o panca fissa (Benchcap)
- Ripiani: ripiano interno scorrevole in metallo (solo per Benchcap)
- Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite impulsi acustici e luminosi: tempo di funzionamento dell'unità, velocità dell'aria, allarme automatico per rilevare un guasto di filtrazione, allarme di guasto della ventola
- APP eGuard per il controllo remoto per monitorare la cappa, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi (cellulare, tablet e PC)
Spécification
Hotte biologique pour PCR | |
LED, Néon UV | |
0.35 to 69 m/sec. | |
621 x 808 x 1205 mm | |
110/230 V |
Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides | |
Stainless Steel | |
CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO Class 5, EN 14644-1 | |
49 to 59 dBA | |
35 to 55 W |