Learn More
Carbadox, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15463079
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
6804-07-5
MFCD00057293
6804-07-5
MFCD00057293
Carbadox has been used to suppress aldosterone production, to study the spread of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains, and to compare different antimicrobial activities. Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic that is generally used in feed to swine to prevent dysentery and improve feed efficiency. It inhibits bacteria by intercalation and induction of mutations in bacterial genome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbadox a été utilisé pour supprimer la production d’aldostérones, étudier la propagation des souches d’Escherichia coli productrices de toxines de shiga (STEC) et comparer différentes activités antimicrobiennes. Le carbadox est un antibiotique quinoxaline-di-N-oxyde qui est généralement utilisé dans l’alimentation des porcs pour prévenir la dysenterie et améliorer l’efficacité de l’alimentation. Il inhibe les bactéries par intercalation et induction de mutations dans le génome bactérien.
Solubilité
Soluble dans 1 NaOH N (50 mg/ml) et dans l’eau (en partie).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Carbadox
Point de fusion 239°C to 240°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 18°C (64°F)
Formule moléculaire C13H10BrNO
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Merck Index 14,1780
Synonyme 4-bromobenzanilide, n-phenyl 4-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo-n-phenyl, 4-bromo-n-phenyl-benzamide, 4-bromo-n-phenyl-menzamide, maybridge1_004278, n1-phenyl-4-bromobenzamide, 4-bromophenyl-n-benzamide
Informations sur la solubilité Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly).
Clé InChI QVTGXXQAVWWJRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Nom IUPAC 4-bromo-N-phénylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 276.13
CID PubChem 690966
Poids de la formule 262.22
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide